Beskrivning
- Ytterdiameter: 15 mm
- Innerdiameter: 7 mm
- Längd: 200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | MultiStation |
| Material | Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vakuumrör |