Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VacuuSelect™ Vakuumkontroller med pekskärm
Handla allt Vacuubrand Produkter
Användningsområden:
Frystorkning
Molekylär destillation
Roterande indunstning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hittar automatiskt kokpunkter
- Förprogrammerade rutiner för vakuumugnar, geltorkar, filtrering med mera
- Sätt ihop anpassade rutiner på några minuter
- För roterande förångare och andra membranpumpar
- Pirani styrpaket för kortvägsdestillation och andra applikationer med roterande lamell/scrollpumpar
- Två olika Pirani-paket för pumpar med KF16 eller KF25 flänsar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 10 till 3 mbar/Torr/hPa |
| Kontrollera | Touch screen |
| Inkluderar | Styrenhet, magnetventil, T-kontakt, lämpliga KF16 kläm- och centreringsringar, strömförsörjning |
| Elektriska krav | 100 till 240V, 50 till 60 Hz, universell |
| Material | Aluminiumoxid keramisk kapacitiv och Pirani-givare |
| Pluggtyp | CEE/US/CH/UK/AUS/CN |
| För användning med | Fungerar med roterande skovelpumpar |
| Användningsområden | Molekylär destillation |
| Maximalt tryck | 1080 mbar |
| Spänning | 100 till 240 VAC |