Läs mer
BRANDTECH™ VACUUBRAND™ VACUU·SELECT™ Pekskärmsvakuumkontroller
Produktkod. 16211762 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Användningsområden:
Frystorkning
Molekylär destillation
Roterande indunstning
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Användningsområden Förpackningsstorlek
16211762 Frystorkning -
15937912 Roterande indunstning Varje
15922861 Molekylär destillation Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16211762 Leverantör BRANDTECH™ VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20700110
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Intuitiv drift av rotationsindunstning, kortvägsdestillation och mer
  • Hittar automatiskt kokpunkter
  • Förprogrammerade rutiner för vakuumugnar, geltorkar, filtrering med mera
  • Sätt ihop anpassade rutiner på några minuter
  • För roterande förångare och andra membranpumpar
  • Pirani styrpaket för kortvägsdestillation och andra applikationer med roterande lamell/scrollpumpar
  • Två olika Pirani-paket för pumpar med KF16 eller KF25 flänsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 10 till 3 mbar/Torr/hPa
Kontrollera Pekskärm
Inkluderar Styrenhet, magnetventil, T-kontakt, lämpliga KF25 kläm- och centreringsringar, strömförsörjning
Elektriska krav 100 till 240V, 50 till 60 Hz, universell
Material Aluminiumoxid keramisk kapacitiv och Pirani-givare
Pluggtyp CEE/US/CH/UK/AUS/CN
Användningsområden Frystorkning
Maximalt tryck 1080 mbar
För användning med (utrustning) Roterande bladpumpar
Spänning 100/240 VAC