Läs mer
Vadadustat, MedChemExpress
Produktkod. p-200098019
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483318 10 mg 10mg
16464566 100 mg -
16449856 50 mg 50mg
16406047 5 mg -
16400056 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16483318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101277
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Vadadustat (PG-1016548) is a titratable, oral hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor. Vadadustat is an erythropoiesis-stimulating agent and has the potential for anemia treatment in chronic kidney disease in vivo.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vadadustat
CAS 1000025-07-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H11ClN2O4
Kvantitet 10 mg
Synonym PG-1016548 AKB-6548
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (326.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CNC(C1=NC=C(C2=CC=CC(Cl)=C2)C=C1O)=O
Molekylvikt (g/mol) 306.7
Formel vikt 306.7
Procent renhet 99.25%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation