Läs mer
Vadadustat, TRC
Produktkod. 30135013
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135013 25 mg
17910415 50 mg
17921245 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV84953025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000025-07-9
Molekylformel C14 H11 Cl N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 306.7
Synonym Glycine, N-[[5-(3-chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]-, N-[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxy-2-pyridinyl]carbonyl]glycine, 2-[[[5-(3-Chlorophenyl)-3-hydroxypyridin-2-yl]carbonyl]amino]acetic acid, AKB 6548, PG 1016548, Vadadustat
IUPAC-namn 2-[[5-(3-klorofenyl)-3-hydroxypyridin-2-karbonyl]aminoättiksyra
LEDER OC(=O)CNC(=O)c1ncc(cc1O)c2cccc(Cl)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vadadustat
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11ClN2O4/c15-10-3-1-2-8(4-10)9-5-11(18)13(16-6-9)14(21)17-7-12(19)20/h1-6,18H,7H2,(H,17,21)(H,19,20)
Formel vikt 306.0407