Läs mer
Vadimezan, MedChemExpress
Produktkod. 16484318
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16484318 10 mg 10mg
16477037 5 mg -
16440647 50 mg -
16445236 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484318 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10964
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Vadimezan (DMXAA; ASA-404), the tumor vascular disrupting agent (tumor-VDA), is a murine agonist of the stimulator of interferon genes (STING) and also a potent inducer of type I IFNs and other cytokines. Vadimezan has anti-influenza virus H1N1-PR8 activities.
Vadimezan (DMXAA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vadimezan
CAS 117570-53-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H14O4
Kvantitet 10 mg
Synonym DMXAA ASA-404
Löslighetsinformation DMSO : 7.14 mg/mL (25.29 mM; Need ultrasonic) ∣7.5% sodium bicarbonate : 6.67 mg/mL (23.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC=CC(C2=O)=C1OC3=C2C=CC(C)=C3C
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Formel vikt 282.29
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease