Läs mer
Vadimezan, TRC
Produktkod. 30455248
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455248 25 mg
30455057 10 mg
30450487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455248 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV08495025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117570-53-3
Molekylformel C17H14O4
Molekylvikt (g/mol) 282.29
Synonym 2-(5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-yl)acetic Acid, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthen-4-ylacetic Acid, 5,6-Dimethylxanthenone-4-acetic Acid, AS 1404, ASA 404, DMXAA, NSC 640488, 5,6-Dimethyl-9-oxo-9H-xanthene-4-acetic Acid
IUPAC-namn 2-(5,6-dimetyl-9-oxanten-4-yl)ättiksyra
LEDER Cc1ccc2C(=O)c3cccc(CC(=O)O)c3Oc2c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vadimezan
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14O4/c1-9-6-7-13-15(20)12-5-3-4-11(8-14(18)19)17(12)21-16(13)10(9)2/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,18,19)
Formel vikt 282.0892