Läs mer
VAL-083, MedChemExpress
Beskrivning
VAL-083 is an alkylating agent that creates N7 methylation on DNA, with antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | VAL-083 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23261-20-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H10O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Dianhydrodulcitol Dianhydrogalactitol |
| Löslighetsinformation | DMF : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (342.14 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |