Läs mer
Val-Ala-PAB, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Val-Ala-PAB |
| CAS | 1343476-44-7 |
| Molekylformel | C15H23N3O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | L-Valyl-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-L-alaninamide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23N3O3/c1-9(2)13(16)15(21)17-10(3)14(20)18-12-6-4-11(8-19)5-7-12/h4-7,9-10,13,19H,8,16H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,20)/t10-,13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(CO)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-N-[(2S)-1-[4-(hydroxymethyl)anilino]-1-oxopropan-2-yl]-3-methylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.36 |
| Formel vikt | 293.1739 |