Läs mer
Thermo Scientific™ [Val5] Angiotensin II, Human
Produktkod. 15468309
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 15468309
Brand: Thermo Scientific™ J66806.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Human
Reningsmetod HPLC
Innehåll och lagring -30°C to -10°C
Formatera Solid
Molekylvikt (g/mol) 1032.15
Produkttyp [Val5] Angiotensin II, human
Kvantitet 5 mg
Regulatorisk status RUO - research use only
Sekvens Asp-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Phe
For Research Use Only