Läs mer
Val-Cit-PAB-MMAE, MedChemExpress
Beskrivning
Val-Cit-PAB-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC. Val-Cit-PAB-MMAE contains the ADCs linker (peptide Val-Cit-PAB) and a potent tubulin inhibitor MMAE (HY-15162). MMAE a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Val-Cit-PAB-MMAE |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 644981-35-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C58H94N10O12 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (44.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)N(C(OCC3=CC=C(NC([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)N)=O)=O)C=C3)=O)C)=O)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1123.43 |
| Visa mer |