Läs mer
Val-Cit-PAB-MMAE, MedChemExpress
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Val-Cit-PAB-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC. Val-Cit-PAB-MMAE contains the ADCs linker (peptide Val-Cit-PAB) and a potent tubulin inhibitor MMAE (HY-15162). MMAE a potent mitotic inhibitor by inhibiting tubulin polymerization.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Val-Cit-PAB-MMAE |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 644981-35-1 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C58H94N10O12 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (44.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@@H](O)C2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)N(C(OCC3=CC=C(NC([C@H](CCCNC(N)=O)NC([C@H](C(C)C)N)=O)=O)C=C3)=O)C)=O)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 1123.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.