Läs mer
MedChemExpress Val-cit-PAB-OH
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.8% |
| CAS | 159857-79-1 |
| Innehåll och lagring | 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.45 g/mol |
| Produkttyp | Linker |
| Kvantitet | 500 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (263.54 mM) |