missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate |
| CAS | 521915-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Valaciclovir Hydrochloride Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N6 O4 . Cl H . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Valaciclovir hydrochloride monohydrate, L-Valine, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, monohydrochloride, monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N6O4.ClH.H2O/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H;1H2/t8-;;/m0../s1 |
| LEDER | O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC-namn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrate;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?