missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valacyclovir-d4, Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30454471
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454471 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454471 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV08500210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valacyclovir-d4','Hydrochloride
CAS 1331910-75-8
Molekylformel C13H17D4ClN6O4
Kvantitet 10 mg
Synonym L-Valine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester-d4','Hydrochlroride Salt','ValACV
InChI formel InChI=1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1/i3D2,4D2;
LEDER O=C1C2=C(N(COC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([C@@H](N)C(C)C)=O)C=N2)N=C(N)N1.Cl
Molekylvikt (g/mol) 364.82
Formel vikt 364.1564
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.