Läs mer
Valacyclovir hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16437338
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16437338 10 mg
16413357 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16437338 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17425A
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Valacyclovir hydrochloride (Valaciclovir hydrochloride) is an orally active antiviral drug for herpes simplex, herpes zoster, and herpes B. Valacyclovir hydrochloride inhibits HSV-1 W (50=2.9 μg/ml). Valacyclovir hydrochloride is a prodrug of Aciclovir (HY-17422) .
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valacyclovir hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 124832-27-5
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H21ClN6O4
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym Valaciclovir hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (277.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 43.33 mg/mL (120.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](C(C)C)C(OCCOCN1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O)=O.Cl
Molekylvikt (g/mol) 360.8
Formel vikt 360.8
Procent renhet 98.0%