Läs mer
Valbenazine, MedChemExpress
Produktkod. 16493207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493207 50 mg 50mg
16477176 100 mg -
16469717 5 mg -
16467188 10 mg -
16443546 25 mg -
16430286 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16493207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16771
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Valbenazine (NBI-98854) is a vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor with the Ki of 110-190 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valbenazine
CAS 1025504-45-3
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H38N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym NBI-98854
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (119.45 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](N)C(C)C)O[C@@H]1C[C@]2([H])C3=CC(OC)=C(OC)C=C3CCN2C[C@H]1CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 418.57
Formel vikt 418.57
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation