Läs mer
Thermo Scientific™ Högtrycksmuttrar och hylsor i rostfritt stål
Produktkod. 10423305 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
316 hanmutter av rostfritt stål för 1/16” rör (0,0625 tum)
Hylsa
Tvådelad Fingerlok-mutter med PEEK-hylsa
Valco 10-32 utvändig sexkantsmutter
Kvantitet:
1 vardera
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10423305
Brand: Thermo Scientific™ U320X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för HPLC med dessa sprutportar, hylsor och muttrar.
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för högpresterande vätskekromatografi (HPLC) med dessa Valco HPLC-injektortillbehör, som inkluderar sprutportar, hylsor och muttrar.
  • Designed for 10-32 port configurations
  • Burr and contaminant free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ High Pressure Valco Male Hex Nut
Beskrivning Valco 10-32 utvändig sexkantsmutter
För användning med (utrustning) HPLC Injectors with 10-32 Port Configuration
Material Stainless Steel
Kvantitet 10-pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.