Läs mer
Thermo Scientific™ Högtrycksmuttrar och hylsor i rostfritt stål
Produktkod. 10446934 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Ferrule
Hane Nut
Tvådelad Fingerlok-nöt med PEEK ferrule
Valco 10-32 hane sexkantsmutter
Kvantitet:
1 vardera
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Kvantitet Förpackningsstorlek
10446934 Hane Nut 10-pack Paket med 10
10639865 Tvådelad Fingerlok-nöt med PEEK ferrule 1 vardera Varje
10423305 Valco 10-32 hane sexkantsmutter 10-pack Paket med 10
10170983 Ferrule 10-pack Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10446934 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer U400X
Beräknad leverans: 02-12-2026
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för HPLC med dessa sprutportar, hylsor och muttrar.
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Valco™ Injektor för högpresterande vätskekromatografi (HPLC) med dessa Valco HPLC-injektortillbehör, som inkluderar sprutportar, hylsor och muttrar.
  • Designad för konfigurationer med 10-32 portar
  • Fri från grader och föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Högtryckssexmutter hane
Beskrivning Hane Nut
För användning med (utrustning) 1/16'' rör
Material Rostfritt stål (316)
Kvantitet 10-pack
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.