Läs mer
Thermo Scientific™ Valco Injektor, modell C6W
Produktkod. 11553970 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsrotor
Injektor
Modell:
C6 W
C6W
EPC6 W
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Modell Förpackningsstorlek
11553970 Injektor EPC6 W Varje
11543960 Injektor C6 W Varje
11523990 Ersättningsrotor C6W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11553970 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer EPC6W
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Valco fortsätter att erbjuda en mångsidig linje vad gäller antal portar, beslagsstorlekar och konstruktionsmaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aktivering Mikroelektrisk
Volymprov (metriskt). 20μ L loop
Modell EPC6 W
Port stil Sex 0,016 tum.
Typ Injektor