missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valdecoxib-d3 (methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib methyl-d3 |
| CAS | 1219794-90-7 |
| Molekylformel | C16 2H3 H11 N2 O3 S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10 H,1H3,(H2,17,19,20)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-[3-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,2-oxazol-4-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vikt | 317.0913 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?