missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valdecoxib-d3 (methyl-d3), CDN

Produktkod. 30322376
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322376 0.005 g
30311815 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30322376 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68410.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valdecoxib methyl-d3
CAS 1219794-90-7
Molekylformel C16 2H3 H11 N2 O3 S
Kvantitet 0.005 g
InChI formel InChI=1 S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10 H,1H3,(H2,17,19,20)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-[3-phenyl-5-(trideuteriomethyl)-1,2-oxazol-4-yl]benzenesulfonamide
Molekylvikt (g/mol) 317.38
Formel vikt 317.0913 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.