Läs mer
Valdecoxib, MedChemExpress
Beskrivning
Valdecoxib is a highly potent and selective inhibitor of COX-2, with IC50s of 5 nM and 140 μM for COX-2 and COX-1, respeceively. Valdecoxib can be used in the research of arthritis and pain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib |
| CAS | 181695-72-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14N2O3S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SC 65872 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (108.16 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(C2=C(C)ON=C2C3=CC=CC=C3)C=C1)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.36 |
| Visa mer |