missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valdecoxib Sulfonic Acid, TRC

Produktkod. 30180297
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180297 25 mg
30180377 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180297 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09001025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 181696-35-5
Molekylformel C16 H13 N O4 S
Molekylvikt (g/mol) 315.34
Synonym 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonic acid
IUPAC-namn 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonic acid
LEDER Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valdecoxib Sulfonic Acid
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H13NO4S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H,18,19,20)
Formel vikt 315.0565
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.