missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valdecoxib Sulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib Sulfonic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO4S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(18,19)20)16(17-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H,18,19,20) |
| Formel vikt | 315.0565 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?