missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Valdecoxib

Beskrivning
Selective and potent COX-2 inhibitor (in vitro IC50 values are 0.005 and 140 μM for human recombinant COX-2 and COX-1 respectively). Displays potent anti-inflammatory activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 314.36 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.359 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?