Läs mer
Tocris Bioscience™ Valdecoxib
Beskrivning
Selective and potent COX-2 inhibitor (in vitro IC50 values are 0.005 and 140 μM for human recombinant COX-2 and COX-1 respectively). Displays potent anti-inflammatory activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 314.36 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.359 |