missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Valdecoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valdecoxib |
| CAS | 181695-72-7 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O3 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)benzenesulfonamide, 4-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide, Bextra, SC 65872, Valdecoxib, Valecoxib, Valus, Valz, Vx 2, Benzenesulfonamide','4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20) |
| LEDER | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.36 |
| Formel vikt | 314.0725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?