Läs mer
Julabo Valegro 500 recirkulerande kylare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30244962
Kylkapacitet:
0,5 kW
Produktkod. 30244962
Brand: Julabo 9610050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Valegro 350 recirkulerande kylare med ett arbetstemperaturområde -20 till +40 C °erbjuder, i förhållande till sin mycket kompakta design, en stark kylkapacitet på 0,35 kW vid 20 °C.
Valegro 500 recirkulerande kylare med ett arbetstemperaturområde -20 till +40 C °erbjuder, i förhållande till sin mycket kompakta design, en stark kylkapacitet på 0,5 kW vid 20° C. Den integrerade pumpen genererar ett pumptryck på upp till 0,85 bar. Den är också steglöst justerbar och kan idealiskt anpassas till kundens behov.
De moderna enheterna erbjuder exakt temperaturkontroll för ett brett spektrum av applikationer inom laboratorier, industri och forskning och passar sömlöst in i alla arbetsmiljöer tack vare sin kompakta design. Kylkretsen arbetar med ett miljövänligt, naturligt köldmedium.
När Valegros recirkulerande kylare designades låg fokus på maximal användarvänlighet. Många användbara funktioner som en timerfunktion, ett löstagbart ventilationsgaller som kan tas bort utan verktyg eller en upplyst och enkel att rengöra nivåindikator gör det dagliga arbetet enklare. Den lutande OLED-pekskärmen är lätt att läsa och ergonomisk att använda. Den intuitiva menynavigeringen ger enkel och snabb åtkomst till alla funktioner. Varningar och meddelanden på lättförståeligt fulltextspråk säkerställer säker hantering av enheterna hela tiden. Utöver RS232 och USB-C-gränssnitt finns Valegro recirkulerande kylare även tillgängliga med Ethernet (tillval). Alla gränssnitt är placerade direkt under displayen och är lätta att använda framifrån.
  • Exakt temperaturstabilitet av± 0,3 °C
  • Justerbar pump för reglering av tryck och flöde
  • Avtagbart ventilationsgaller utan verktyg
  • Integrerade hjul för bra hantering på och under labbbänken
  • Enkel timerfunktion
  • Autostart funktion
  • Dataregistrering
  • Intuitiv menynavigering i fulltext tyska/engelska
  • Användarvänlig drift tack vare omfattande hjälptexter
  • Justera skärmens ljusstyrka
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 till 3 L
Kommunikationer USB
Kondensor typ Luftkyld
Kylkapacitet 0,5 kW
Flödeshastighet 19 l/min.
Pumptyp Centrifugalpump
Temperaturområde 5 till 40 °C
Typ Kylcirkulatorer
Visa OLED
Max. Tryck 0,85 bar
Bullernivå 55 dbA
Pluggtyp Schuko plugg
Säkerhetsklass Klassificering I (NFL )
Temperaturstabilitet ±0,3 °C
Timer 99 timmar. 59 min
Vikt (metrisk) 26 kg
Elektriska krav 200/230 V
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz