Läs mer
Julabo Valegro Ethernet-aktivering
Produktkod. 30244965
Change view
Anslutningstyp:
Ethernet
Produktkod. Anslutningstyp
30244965 Ethernet
1 options
Produktkod. 30244965 Leverantör Julabo Leverantörsnummer 30004147
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Aktivering av Valegro Ethernet för att möjliggöra integration i nätverket.
Aktivering av Ethernet-gränssnittet gör det möjligt att integrera Valegro recirkulerande kylare i ditt nätverk och därmed få full tillgång till alla deras funktioner via en PC.
Ethernet-gränssnittet som redan är installerat i Valegro-serien kan aktiveras vid ett senare tillfälle.
Specifikationer
Typ Ethernet-aktivering
Anslutningstyp Ethernet
Produktlinje Valegro