Läs mer
JULABO VALEGRO recirkulerande kylare
Beskrivning
- Produktfamilj: VALEGRO luftkylda recirkulerande kylare
- Miljövänliga allroundmodeller för ett brett spektrum av kyl- och värmeuppgifter
- Temperaturområde: -20 till +40 °C (standardmodeller), -20 till +85 °C (modeller med extra värmefunktion)
- Användarvänlig, procentbaserad pumpjustering
- Lämplig för laboratorie-, forsknings- och produktionsapplikationer
- Stöder stabila processer dygnet runt med exakt temperaturkontroll
- Använder ett miljövänligt, naturligt kylmedel
- Kompakt design för sömlös integration i arbetsmiljöer
- Designad för maximal användarvänlighet
- Visning och funktion
- Lutande OLED-pekskärm, lättläst och ergonomisk
- Intuitiv menynavigering med fulltextstöd för tyska/engelska
- Tydliga varningsmeddelanden och systemmeddelanden
- Nyckelfunktioner
- Dataregistrering och autostartfunktion
- Enkel timerfunktion
- Avtagbart ventilationsgaller utan verktyg
- Upplyst, lättstädlig nivåindikator
- Omfattande hjälptexter
- Hjul för enkel hantering
- Gränssnitt: RS232, USB-C, valfritt Ethernet (alla placerade under skärmen för enkel frontåtkomst)
- Standardmodells kylkapacitet vid 20 °C
- VALEGRO 801: 0,8 kW
- VALEGRO 1001: 1,0 kW
- VALEGRO 1201: 1,2 kW
- VALEGRO 1501: 1,5 kW
- VALEGRO 1801: 1,8 kW
- Värmefunktionsmodellens kylkapacitet vid 20 °C
- VALEGRO 801H: 0,8 kW
- VALEGRO 1001H: 1,0 kW
- VALEGRO 1201H: 1,2 kW
- VALEGRO 1501H: 1,5 kW
- VALEGRO 1801H: 1,8 kW
- Temperaturstabilitet
- Standardmodeller: ±0,3 °C
- Värmefunktionsmodeller: ±0,2 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 till 7 l |
| Kondensor typ | Luftkyld |
| Kylkapacitet | 0,9 kW vid 0 °C |
| Flödeshastighet | 23 l/min. |
| Temperaturområde | -20 °C till +40 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Modell | 1201 |
| Elektriska krav | 100/230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |