Läs mer
(+)-Valencene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326525
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326525 1 ml
1 options
Produktkod. 30326525 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010079IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valencene
CAS 7-3-4630
Analyt- eller komponentnamn Valencene
Frakt skick +20°C
Molekylformel C15 H24
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (1R,7R,8aS)-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, [1R-(1α,7β,8aα)]-1,2,3,5,6,7,8,8a-Octahydro-1,8a-dimethyl-7-(1-methylethenyl)naphthalene, Valencene, (+)-Valencene, 4βH,5α-Eremophila-1(10),11-diene, NSC 148969, Valencen
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(=C)C
IUPAC-namn (3R,4aS,5R)-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 204.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 204.1878 g/mol