Läs mer
Emma Safety Footwear Valentino (Frontier 164) Skyddsskor
Produktkod. 15998271
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15998271
Brand: Emma Safety Footwear MM16409039
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brasilianskt 2-tonat fullnarvsläder kombinerat med nubuck bidrar till den eleganta looken.
  • S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
  • TPU yttersula
  • Fullnarvigt läder
  • ESD-certifierad
  • Kromfritt foder
  • Hydro-Tec™ Sanerat silver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Design Valentino (Frontier 164)
Liner material Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder
Material Läder, Nubuck
Storlek 39
Tåmaterial Stål