Läs mer
Valeraldehyd, 96 %
Produktkod. 11459337
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459337 250 g 250g
11449337 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21389.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Det finner det tillämpning i smakämnen, hartskemi och gummiacceleratorer. Valeraldehyd används som en gasformig standard i studien av det sorptiva förlustmönstret för flyktiga föreningar. Valeraldehyd används som en mellanprodukt i industriella miljöer vid framställning av valeriansyra och amylalkohol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det finner det tillämpning i smakämnen, hartskemi och gummiacceleratorer. Valeraldehyd används som en gasformig standard i studien av det sorptiva förlustmönstret för flyktiga föreningar. Valeraldehyd används som en mellanprodukt i industriella miljöer vid framställning av valeriansyra och amylalkohol.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C, 13,5g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och luft. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-62-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00007026
InChI-nyckel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-namn pentanal
LEDER CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeraldehyde
Smältpunkt -92 °C
Densitet 0.81
Kokpunkt 102 °C till 103 °C
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Odör Som Aldehyde
Linjär formel CH3(CH2)3CHO
Brytningsindex 1.395
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2058
Beilstein 1616304
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,9902
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C, 13,5 g/L. Löslig i alkohol.
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.