Läs mer
Valeraldehyde, 97%
Produktkod. 10356550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356550 250 mL Glasflaska 250ml
10715041 100 mL Glasflaska 100ml
10666164 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10356550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149562500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-62-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00007026
InChI-nyckel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-namn pentanal
LEDER CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeraldehyde
Namnnotering 98%
Smältpunkt -92.0°C
Densitet 0.8070g/mL, 0.807
Kokpunkt 103.0°C
Flampunkt 12°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CHO
Brytningsindex 1.3900 to 1.3950
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Löslighetsinformation Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, propylene glycol and, many organic solvents
Viskositet 0.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.