Läs mer
Valeraldehyd, 97 %
Produktkod. 10715041 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10715041 100 mL Glasflaska 100ml
10356550 250 mL Glasflaska 250ml
10666164 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10715041 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149561000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.00 SEK
    265.65 SEK / 100ml
    Save 36.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 110-62-3 | C5H10O | 86,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-62-3
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
MDL-nummer MFCD00007026
InChI-nyckel HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeraldehyde, n-pentanal, n-valeraldehyde, valeric aldehyde, valeral, valeryl aldehyde, amylaldehyde, butyl formal, amyl aldehyde, valeric acid aldehyde
PubChem CID 8063
ChEBI CHEBI:84069
IUPAC-namn pentanal
LEDER CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeraldehyde
Namnnotering 98%
Smältpunkt -92,0 °C
Densitet 0.8070g/mL, 0.807
Kokpunkt 103,0 °C
Flampunkt 12 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)3CHO
Brytningsindex 1,3900 till 1,3950
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 676
Merck Index 15, 10088
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 14 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, propylenglykol och många organiska lösningsmedel
Viskositet 0,6 mPa (20 °C)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Valeraldehyde
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Valeraldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.