Läs mer
Valeraldehyd (Pentanal), TRC
Produktkod. 30009746
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009746 250 mg
30136535 1 g
30005872 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009746 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV091295250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-62-3
Molekylformel C5 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 86.13
Synonym Valeraldehyde, Pentanal, Valeraldehyde (8CI), NSC 35404, Pentylaldehyde, Valeral, Valeric acid aldehyde, Valeric aldehyde, n-Pentanal, n-Valeraldehyde
IUPAC-namn pentanal
LEDER CCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Valeraldehyde
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
Formel vikt 86.0732