Läs mer
Valeramide, TRC
Produktkod. 30452469
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30452469 2.5 g 2.5g
30452186 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452469 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0914302.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-97-1
Molekylformel C5 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 101.15
Synonym Pentanamide, Valeramide, Pentanamide (9CI), Valeramide (6CI,7CI,8CI), NSC 400223, Pentanimidic acid, Valeric acid amide, n-Valeramide
IUPAC-namn pentanamide
LEDER CCCCC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentanamide (Valeramide)
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Formel vikt 101.0841