missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(-)-Valerenic Acid, TRC

Produktkod. 30132853
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132853 5 mg
30003809 10 mg
30006705 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0914005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3569-10-6
Molekylformel C15 H22 O2
Molekylvikt (g/mol) 234.33
Synonym (2E)-3-[(4S,7R,7aR)-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid, (-)-Valerenic acid, 3-(2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl)-2-methyl-, [4S-[4α(E),7β,7aalpha]]-2-propenoic acid, 2,4,5,6,7,7a-hexahydro-α,3,7-trimethyl-indene-4-acrylic acid, Valerenic acid, 3-(2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl)-2-methyl-, [4S-[4alpha(E),7beta,7aalpha]]-2-propenoic acid, 2,4,5,6,7,7a-hexahydro-alpha,3,7-trimethyl-indene-4-acrylic acid;
IUPAC-namn (E)-3-[(4S,7R,7aR)-3,7-dimethyl-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-inden-4-yl]-2-methylprop-2-enoic acid
LEDER C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)\C(=O)O)C2=C(C)CC[C@H]12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valerenic Acid
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22O2/c1-9-4-6-12(8-11(3)15(16)17)14-10(2)5-7-13(9)14/h8-9,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,16,17)/b11-8+/t9-,12+,13-/m1/s1
Formel vikt 234.162
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.