Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Valeriansyra, 99 %
Produktkod. 10316600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10316600 1 L Glasflaska 1 L
10123100 5 mL Glasflaska 5ml
10686584 100 mL Glasflaska 100ml
10686394 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10316600 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 149570010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-52-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004413
InChI-nyckel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC-namn pentansyra
LEDER CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric acid
Smältpunkt -20.0°C to +18.0°C
Kokpunkt 185.0°C
Färg Färglös till gul
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH3(CH2)3CO2H
Beilstein 02, 299
Merck Index 15, 10090
Löslighetsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kvantitet 1 L
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4070 to 1.4100
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.