Läs mer
Valerinsyra, 99 %
Descrizione
Valeriansyra, används som ett sexattraherande medel av sockerbetstrådmasken Limonius californicus. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av smakämnen och parfymer, smörjmedel av estertyp, mjukgörare och vinylstabilisatorer. Det är en livsmedelstillsats som används som ett syntetiskt smakämne och adjuvans. Det är en inert ingrediens för att bekämpa skadedjur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Valeriansyra, används som ett sexattraherande medel av sockerbetstrådmasken Limonius californicus. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av smakämnen och parfymer, smörjmedel av estertyp, mjukgörare och vinylstabilisatorer. Det är en livsmedelstillsats som används som ett syntetiskt smakämne och adjuvans. Det är en inert ingrediens för att bekämpa skadedjur.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Valeric acid |
| Smältpunkt | -34 °C |
| Kokpunkt | 184 °C till 186 °C |
| Densitet | 0.938 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 88 °C (190 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Brytningsindex | 1.408 |
| Linjär formel | CH3(CH2)3CO2H |
| UN-nummer | UN3265 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Valeric acid
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.