Läs mer
Valerinsyra, 99 %
Produktkod. 11493347
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493347 2500 mL 2500ml
11483890 100 mL 100ml
11483347 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16238.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 109-52-4 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
Valeriansyra, används som ett sexattraherande medel av sockerbetstrådmasken Limonius californicus. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av smakämnen och parfymer, smörjmedel av estertyp, mjukgörare och vinylstabilisatorer. Det är en livsmedelstillsats som används som ett syntetiskt smakämne och adjuvans. Det är en inert ingrediens för att bekämpa skadedjur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Valeriansyra, används som ett sexattraherande medel av sockerbetstrådmasken Limonius californicus. Det används främst som mellanprodukt vid tillverkning av smakämnen och parfymer, smörjmedel av estertyp, mjukgörare och vinylstabilisatorer. Det är en livsmedelstillsats som används som ett syntetiskt smakämne och adjuvans. Det är en inert ingrediens för att bekämpa skadedjur.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-52-4
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00004413
InChI-nyckel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeric acid, n-valeric acid, n-pentanoic acid, valerianic acid, 1-butanecarboxylic acid, propylacetic acid, butanecarboxylic acid, pentoic acid, kyselina valerova, valeric acid, n
PubChem CID 7991
ChEBI CHEBI:17418
IUPAC-namn pentansyra
LEDER CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric acid
Smältpunkt -34 °C
Kokpunkt 184 °C till 186 °C
Densitet 0.938
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.408
Linjär formel CH3(CH2)3CO2H
UN-nummer UN3265
Beilstein 969454
Merck Index 14,9904
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 102.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Valeric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.