Läs mer
Valeric Acid-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeric Acid-d9 |
| CAS | 115871-50-6 |
| Molekylformel | C5 D9 H O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Butanecarboxylic Acid-d9, NSC 406833-d9, Propylacetic Acid-d9, n-Pentanoic Acid-d9, n-Valeric Acid-d9, Pentanoic-d9 acid (9CI), Pentanoic acid-d9, Valeric-d9 acid, Pentanoic-D9 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.19 |
| Formel vikt | 111.1246 |