missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Valeric Acid-d9, TRC

Produktkod. 30454161
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454161 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30454161 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV091417100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Valeric Acid-d9
CAS 115871-50-6
Molekylformel C5 D9 H O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Butanecarboxylic Acid-d9, NSC 406833-d9, Propylacetic Acid-d9, n-Pentanoic Acid-d9, n-Valeric Acid-d9, Pentanoic-d9 acid (9CI), Pentanoic acid-d9, Valeric-d9 acid, Pentanoic-D9 acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeuteriopentanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 111.19
Formel vikt 111.1246
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.