Läs mer
Valeric Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16339477 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16339477 1 mL
1 options
Produktkod. 16339477 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3787
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Valeric acid109-52-41000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 109-52-4, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C5H10O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC(=O)O
IUPAC-namn pentansyra
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 102.133
PubChem CID 7991
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17418
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning