Läs mer
Valerinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valeric Acid |
| CAS | 109-52-4 |
| Molekylformel | C5 H10 O2 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Pentanonsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |
| Formel vikt | 102.0681 |