Läs mer
Valerinsyra, TRC
Produktkod. 30455038
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30455038 25 mL
1 options
Produktkod. 30455038 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09141525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeric Acid
CAS 109-52-4
Molekylformel C5 H10 O2
Kvantitet 25 mL
Synonym Valeric acid, Pentanoic acid, Valeric acid (8CI), 1-Butanecarboxylic acid, NSC 406833, Propylacetic acid, n-Pentanoic acid, n-Valeric acid
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
LEDER CCCCC(=O)O
IUPAC-namn Pentanonsyra
Molekylvikt (g/mol) 102.13
Formel vikt 102.0681