Läs mer
gamma-Valerolakton, 98 %
Produktkod. 10026003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10026003 500 mL Glasflaska 500ml
10284900 5 mL Glasflaska 5ml
10021600 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10026003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1513.40 SEK
    1359.65 SEK / 500ml
    Save 153.75 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-29-2
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00005400
InChI-nyckel GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
PubChem CID 7921
ChEBI CHEBI:48569
IUPAC-namn 5-metyloxolan-2-on
LEDER CC1CCC(=O)O1
Specifications
Kemiskt namn eller material γ-Valerolactone
Smältpunkt -31,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 207,0 °C till 208,0 °C
Flampunkt 96 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4320 till 1,4340
Kvantitet 500 mL
Beilstein 17, 235
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbart med de vanligaste organiska lösningsmedlen, hartser, propylenglykol, olja
Viskositet 2,18 mPa (25 °C)
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.