Läs mer
delta-Valerolakton, 99 %
Produktkod. 10647364 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647364 1 kg Glasflaska 1kg
10666752 50 g Glasflaska 50g
10275780 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10647364 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 162710010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-28-9
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00006645
InChI-nyckel OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
PubChem CID 10953
ChEBI CHEBI:16545
IUPAC-namn oxan-2-on
LEDER O=C1CCCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material δ-Valerolactone
Namnnotering 99%
Smältpunkt -13,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 230,0 °C
Flampunkt 112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4560 till 1,4590
Kvantitet 1 kg
Beilstein 17, 235
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandig
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) May contain variable amounts of polymerized product
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • delta-Valerolactone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.