Läs mer
Valeronitrile, 99%
Produktkod. 11473890
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473890 25 mL 25ml
11464053 100 mL 100ml
11474053 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10306.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-59-8 | C5H9N | 83.134 g/mol
Valeronitril används vid framställning av valeriansyra. Det används också för att förbättra nitrilasaktiviteten i många stammar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Valeronitril används vid framställning av valeriansyra. Det används också för att förbättra nitrilasaktiviteten i många stammar.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 10g/L. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror, baser och reduktionsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-59-8
Molekylformel C5H9N
Molekylvikt (g/mol) 83.134
MDL-nummer MFCD00001974
InChI-nyckel RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeronitrile, butyl cyanide, n-valeronitrile, 1-cyanobutane, 1-butyl cyanide, n-butyl cyanide, pentanonitrile, unii-x44h3r47d4, n-butylcyanide, n-pentanenitrile
PubChem CID 8061
IUPAC-namn pentanenitril
LEDER CCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Valeronitrile
Smältpunkt -96°C
Densitet 0.797
Kokpunkt 139°C to 141°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1992
Beilstein 1736706
Merck Index 14,9905
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in alcohol.
Formel vikt 83.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.